SAB4200002
Anti-POU1F1/PIT1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GHF-1, Anti-Pituitary-specific positive transcription factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using GH3 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using GH3 cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POU1F1(5449)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200002-25UL | 4061837772665 |
SAB4200002-200UL | 4061837772658 |