Documentos Principais
SAB5702464
Sigma-Aldrich
Anti-Inhibin beta A (INHBA) Antibody, clone 1X6N9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EDF, FRP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1X6N9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
47 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.4 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPLLWLRGFLLASCWIIVRSSPTPGSEGHSAAPDCPSCALAALPKDVPNSQPEMVEAVKKHILNMLHLKKRPDVTQPVPKAALLNAIRKLHVGKVGENGY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INHBA(3624)
Descrição geral
This gene encodes a member of the TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate a subunit of the dimeric activin and inhibin protein complexes. These complexes activate and inhibit, respectively, follicle stimulating hormone secretion from the pituitary gland. The encoded protein also plays a role in eye, tooth and testis development. Elevated expression of this gene may be associated with cancer cachexia in human patients. [provided by RefSeq, Aug 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Inhibin beta A (INHBA) (P08476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702464-100UL4065270696106