SAB5702448
Anti-FKBP52/FKBP4 Antibody, clone 3Q6H2, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, Hsp56, PPIase, p52
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3Q6H2, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
56 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MTAEEMKATESGAQSAPLPMEGVDISPKQDEGVLKVIKREGTGTEMPMIGDRVFVHYTGWLLDGTKFDSSLDRKDKFSFDLGKGEVIKAWDI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FKBP4(2288)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1