SAB5702381
Anti-BMP6 Antibody, clone 6N5S9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
VGR, VGR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6N5S9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
42 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DGPYDKQPFMVAFFKVSEVHVRTTRSASSRRRQQSRNRSTQSQDVARVSSASDYNSSELKTACRKHELYVSFQDLGWQDWIIAPKGYAANYCDGECSFPLN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BMP6(654)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1