SAB5702288
Anti-PKC mu Antibody, clone 2A5U1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CHDED, PKC-MU, PKCM, PKD, PRKCM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2A5U1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
102 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
RRRRLSNVSLTGVSTIRTSSAELSTSAPDEPLLQKSPSESFIGREKRSNSQSYIGRPIHLDKILMSKVKVPHTFVIHSYTRPTVCQYCKKLLKGLFRQGLQ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKD1(5587)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1