SAB5702261
Anti-MCM2 Antibody, clone 0Q10S9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MCM2,BM28,CCNL1,CDCL1,D3S3194,DFNA70,MITOTIN,cdc19
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0Q10S9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
125 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:100 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAESSESFTMASSPAQRRRGNDPLTSSPGRSSRRTDALTSSPGRDLPPFEDESEGLLGTEGPLEEEEDGEELIGDGMERDYRAIPELDAYEAEGLALDDE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MCM2(4171)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)