Documentos Principais
SAB5702193
Sigma-Aldrich
Anti-PGC1α/β Antibody, clone 5K0F4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
LEM6,PGC-1(alpha),PGC-1alpha,PGC-1v,PGC1,PGC1A,PPARGC1,ERRL1,PERC,PGC-1(beta),PGC1B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5K0F4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
113 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
VFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGC1α(10891)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a transcriptional coactivator that regulates the genes involved in energy metabolism. This protein interacts with PPARgamma, which permits the interaction of this protein with multiple transcription factors. This protein can interact with, and regulate the activities of, cAMP response element binding protein (CREB) and nuclear respiratory factors (NRFs). It provides a direct link between external physiological stimuli and the regulation of mitochondrial biogenesis, and is a major factor that regulates muscle fiber type determination. This protein may be also involved in controlling blood pressure, regulating cellular cholesterol homoeostasis, and the development of obesity.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 699-798 of human PGC1α/β (Q9UBK2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)