SAB5702095
Anti-VEGFR1 Antibody, clone 7F1A3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FLT,FLT-1,VEGFR-1,VEGFR1,FLT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7F1A3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
180 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
0.138mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MVSYWDTGVLLCALLSCLLLTGSSSGSKLKDPELSLKGTQHIMQAGQTLHLQCRGEAAHKWSLPEMVSKESERLSITKSACGRNGKQFCSTLTLNTAQAN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FLT1(2321)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1