SAB5702089
Anti-hnRNP E1/PCBP1 Antibody, clone 7M1K0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PCBP1, HEL-S-85, HNRPE1, HNRPX, hnRNP-E1, hnRNP-X, poly(rC)-binding protein 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7M1K0, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
40 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MDAGVTESGLNVTLTIRLLMHGKEVGSIIGKKGESVKRIREESGARINISEGNCPERIITLTGPTNAIFKAFAMIIDKLEEDINSSMTNSTAASRPPVTL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCBP1(5093)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)