SAB5702020
Anti-GluR1/GRIA1 Antibody, clone 6C7D9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GLUH1, GLUR1, GLURA, GluA1, HBGR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6C7D9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
102 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
0.24 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ALSLSNVAGVFYILIGGLGLAMLVALIEFCYKSRSESKRMKGFCLIPQQSINEAIRTSTLPRNSGAGASSGGSGENGRVVSHDFPKSMQSIPCMSHSSGMPLGATGL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIA1(2890)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1