Documentos Principais
SAB5701859
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TBK1/NAK-S172 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.74 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer172)
Informações sobre genes
human ... TBK1(29110)
Descrição geral
The NF-kappa-B (NFKB) complex of proteins is inhibited by I-kappa-B (IKB) proteins, which inactivate NFKB by trapping it in the cytoplasm. Phosphorylation of serine residues on the IKB proteins by IKB kinases marks them for destruction via the ubiquitination pathway, thereby allowing activation and nuclear translocation of the NFKB complex. The protein encoded by this gene is similar to IKB kinases and can mediate NFKB activation in response to certain growth factors. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S172 of human TBK1/NAK
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701859-100UL4065267676333