Key Documents
SAB5701567
Sigma-Aldrich
Anti-PBR/TSPO antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
0.94 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSPO(706)
Descrição geral
Present mainly in the mitochondrial compartment of peripheral tissues, the protein encoded by this gene interacts with some benzodiazepines and has different affinities than its endogenous counterpart. The protein is a key factor in the flow of cholesterol into mitochondria to permit the initiation of steroid hormone synthesis. Alternatively spliced transcript variants have been reported; one of the variants lacks an internal exon and is considered non-coding, and the other variants encode the same protein. [provided by RefSeq, Feb 2012]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human PBR/TSPO
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1