Documentos Principais
SAB5701418
Sigma-Aldrich
Anti-Peroxiredoxin 3 (PRDX3) antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDX3(10935)
Descrição geral
This gene encodes a mitochondrial protein with antioxidant function. The protein is similar to the C22 subunit of Salmonella typhimurium alkylhydroperoxide reductase, and it can rescue bacterial resistance to alkylhydroperoxide in E. coli that lack the C22 subunit. The human and mouse genes are highly conserved, and they map to the regions syntenic between mouse and human chromosomes. Sequence comparisons with recently cloned mammalian homologs suggest that these genes consist of a family that is responsible for the regulation of cellular proliferation, differentiation and antioxidant functions. This family member can protect cells from oxidative stress, and it can promote cell survival in prostate cancer. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 1, 3, 13 and 22. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Peroxiredoxin 3 (PRDX3) (PRDX3)
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)