Documentos Principais
SAB5701292
Sigma-Aldrich
Anti-DROSHA antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DROSHA(29102)
Descrição geral
This gene encodes a ribonuclease (RNase) III double-stranded RNA-specific ribonuclease and subunit of the microprocessor protein complex, which catalyzes the initial processing step of microRNA (miRNA) synthesis. The encoded protein cleaves the stem loop structure from the primary microRNA (pri-miRNA) in the nucleus, yielding the precursor miRNA (pre-miRNA), which is then exported to the cytoplasm for further processing. In a human cell line lacking a functional copy of this gene, canonical miRNA synthesis is reduced. Somatic mutations in this gene have been observed in human patients with kidney cancer. [provided by RefSeq, Sep 2016]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human DROSHA.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)