SAB5701043
Anti-PGK1 antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.52 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGK1(5230)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1