Documentos
921890
Sigma-Aldrich
1-Cyano-13C-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC7H10BF4N3
Peso molecular:
235.98
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥90% (CP)
alteração de massa
M+1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3