Documentos Principais
SAB5700933
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 (AQP4) antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
0.96 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AQP4(361)
Descrição geral
This gene encodes a member of the aquaporin family of intrinsic membrane proteins that function as water-selective channels in the plasma membranes of many cells. This protein is the predominant aquaporin found in brain and has an important role in brain water homeostasis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. A recent study provided evidence for translational readthrough in this gene and expression of an additional C-terminally extended isoform via the use of an alternative in-frame translation termination codon. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Aquaporin-4 (Aquaporin-4 (AQP4))
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1