Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5700755
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC4 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
SSMED, XRCC4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
35
38
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
2.93 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC4(7518)
Descrição geral
The protein encoded by this gene functions together with DNA ligase IV and the DNA-dependent protein kinase in the repair of DNA double-strand breaks. This protein plays a role in both non-homologous end joining and the completion of V(D)J recombination. Mutations in this gene can cause short stature, microcephaly, and endocrine dysfunction (SSMED). Alternative splicing generates several transcript variants.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human XRCC4 (NP_071801.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)