Documentos Principais
SAB5700543
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKM-Y105 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
CTHBP, HEL-S-30, OIP3, PK3, PKM, PKM2, TCB, THBP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
58
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.77mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr105)
Informações sobre genes
human ... PKM(5315)
Descrição geral
This gene encodes a protein involved in glycolysis. The encoded protein is a pyruvate kinase that catalyzes the transfer of a phosphoryl group from phosphoenolpyruvate to ADP, generating ATP and pyruvate. This protein has been shown to interact with thyroid hormone and may mediate cellular metabolic effects induced by thyroid hormones. This protein has been found to bind Opa protein, a bacterial outer membrane protein involved in gonococcal adherence to and invasion of human cells, suggesting a role of this protein in bacterial pathogenesis. Several alternatively spliced transcript variants encoding a few distinct isoforms have been reported.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y105 of human PKM.
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)