Key Documents
SAB5700472
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLCG2-Y1217 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
APLAID, FCAS3, PLC-IV, PLC-gamma-2, PLCG2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
147
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.37 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1217)
Informações sobre genes
human ... PLCG2(5336)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a transmembrane signaling enzyme that catalyzes the conversion of 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 4,5-bisphosphate to 1D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG) using calcium as a cofactor. IP3 and DAG are second messenger molecules important for transmitting signals from growth factor receptors and immune system receptors across the cell membrane. Mutations in this gene have been found in autoinflammation, antibody deficiency, and immune dysregulation syndrome and familial cold autoinflammatory syndrome 3.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around Y1217 of human PLCG2 (NP_002652.2).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1