Documentos Principais
SAB5700422
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TNK2-Y284 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ACK, ACK-1, ACK1, TNK2, p21cdc42Hs
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
114
119
60
reatividade de espécies
human
concentração
1.71 mg/ml
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr284)
Informações sobre genes
human ... TNK2(10188)
Descrição geral
This gene encodes a tyrosine kinase that binds Cdc42Hs in its GTP-bound form and inhibits both the intrinsic and GTPase-activating protein (GAP)-stimulated GTPase activity of Cdc42Hs. This binding is mediated by a unique sequence of 47 amino acids C-terminal to an SH3 domain. The protein may be involved in a regulatory mechanism that sustains the GTP-bound active form of Cdc42Hs and which is directly linked to a tyrosine phosphorylation signal transduction pathway. Several alternatively spliced transcript variants have been identified from this gene, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around Y284 of human TNK2 (NP_005772.3).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1