Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5700146
Sigma-Aldrich
Anti-FSCN1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
FAN1, FSCN1, HSN, SNL, fascin, p55
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
54
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
2.1 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FSCN1(6624)
Descrição geral
This gene encodes a member of the fascin family of actin-binding proteins. Fascin proteins organize F-actin into parallel bundles, and are required for the formation of actin-based cellular protrusions. The encoded protein plays a critical role in cell migration, motility, adhesion and cellular interactions. Expression of this gene is known to be regulated by several microRNAs, and overexpression of this gene may play a role in the metastasis of multiple types of cancer by increasing cell motility. Expression of this gene is also a marker for Reed-Sternberg cells in Hodgkin′s lymphoma. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 15.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-493 of human FSCN1 (NP_003079.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700146-100UL4065265168915