SAB5200109
Anti-AQP1 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-AQP1, Anti-Aquaporin 1, Anti-Water channel protein CHIP29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 28.5 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Aqp1(25240)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)