Documentos Principais
SAB4700989
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kinesin (heavy chain) antibody produced in mouse
clone KN-03
Sinônimo(s):
KHC, KIF5, KINHC
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KN-03, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 5 μg/mL
nº de adesão
Q12840
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIF5A(3798)
Descrição geral
The antibody KN-03 recognizes heavy chain of conventional kinesin associated with vesicles and with lower affinity with denaturated molecule. It stains Western blots of kinesin-enriched preparations. Epitope mapping (by limited proteolysis of partially purified porcine kinesin) followed by immunoblotting has revealed that antibodies KN-01, KN-02 and KN-03 react with different sets of fragments The antibody KN-03 well recognizes kinesin bound to taxol-stabilized microtubules.
Imunogênio
Enriched fraction of porcine brain kinesin.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)