Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5700091
Sigma-Aldrich
Anti-MANF antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ARMET, ARP, MANF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
20
reatividade de espécies
human
concentração
0.79 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MANF(7873)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is localized in the endoplasmic reticulum (ER) and golgi, and is also secreted. Reducing expression of this gene increases susceptibility to ER stress-induced death and results in cell proliferation. Activity of this protein is important in promoting the survival of dopaminergic neurons. The presence of polymorphisms in the N-terminal arginine-rich region, including a specific mutation that changes an ATG start codon to AGG, have been reported in a variety of solid tumors; however, these polymorphisms were later shown to exist in normal tissues and are thus no longer thought to be tumor-related.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-182 of human MANF (NP_006001.4).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)