Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5700028
Sigma-Aldrich
Anti-ENO1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
ENO1, ENO1L1, HEL-S-17, MPB1, NNE, PPH, enolase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
36
47
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1.65 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ENO1(2023)
Descrição geral
This gene encodes alpha-enolase, one of three enolase isoenzymes found in mammals. Each isoenzyme is a homodimer composed of 2 alpha, 2 gamma, or 2 beta subunits, and functions as a glycolytic enzyme. Alpha-enolase in addition, functions as a structural lens protein (tau-crystallin) in the monomeric form. Alternative splicing of this gene results in a shorter isoform that has been shown to bind to the c-myc promoter and function as a tumor suppressor. Several pseudogenes have been identified, including one on the long arm of chromosome 1. Alpha-enolase has also been identified as an autoantigen in Hashimoto encephalopathy.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-434 of human ENO1 (NP_001419.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700028-100UL4065265167734