SAB5600279
Anti-Rabbit IgG Fc-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG02, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Fc region of Rabbit IgG
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RMG02, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rabbit
técnica(s)
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2