Documentos Principais
SAB5600157
Sigma-Aldrich
Anti-MUM1/IRF4 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM352, purified immunoglobulin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM352, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
This antibody reacts to human MUM1/IRF4 (Interferon regulatory factor 4).
Imunogênio
A peptide corresponding to the C-terminus of human MUM1/IRF4.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)