SAB5600123
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys4) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM340, purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM340, monoclonal
recombinant monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
vertebrates
técnica(s)
ChIP: suitable
ELISA: 1-10 μg/mL
multiplexing: 0.5-2 μg/mL
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2