Documentos Principais
SAB5300529
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BCL10 antibody produced in mouse
clone 4F8, ascites fluid
Sinônimo(s):
CARMEN, CIPER, CLAP, Me10, c-E10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (d)
FACS
IF
IHC
WB
clone:
4F8, monoclonal
reatividade de espécies:
mouse, human
citations:
1
técnica(s):
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F8, monoclonal
peso molecular
26 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL-10(8915)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human BCL-10 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against BCL-10
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conor Mc Guire et al.
Journal of neuroinflammation, 11, 124-124 (2014-07-22)
The paracaspase mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1 (MALT1) is crucial for lymphocyte activation through signaling to the transcription factor NF-κB. Besides functioning as a scaffold signaling protein, MALT1 also acts as a cysteine protease that specifically cleaves a