Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
ABN83
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-transportador de nucleotídeo vesicular (anticorpo VNUT)
serum, from guinea pig
Sinônimo(s):
Solute carrier family 17 member 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O membro 9 da família de transportadores de soluto 17 (UniProt; também conhecido como transportador de nucleotídeo vesicular, VNUT) é codificado pelo gene Slc17a9 (também conhecido como Vnut) (Gene ID 228993) em espécies murinas. O VNUT é um membro da família de transportadores de ânions que medeia o acúmulo ativo de nucleotídeos (ou seja, ATP, ADP e UTP) em vesículas secretoras, bem como a exocitose de ATP de vários tipos de tecidos. VNUT é expresso por células amácrinas/interplexiformes (IPCs) dopaminérgicas (DA) positivas para tirosina hidroxilase/TH na retina, bem como por neurônios DA e não DA no mesencéfalo. Além do transcrito Slc17a9 de 447 aminoácidos (NM_183161), foram previstas supostas isoformas de codificação de proteínas baseadas em análise computacional automatizada (X1, XM_006500589; X2, XM_006500590; X3, XM_006500591). Duas bandas de proteínas de tamanhos ~75 e ~50 kDa são identificadas em tecidos retinais e corticais de camundongos por imunotransferência, com a banda de 75 kDa sendo a isoforma VNUT canônica de 447-a.a. e a banda de ~50 kDa provavelmente representando a isoforma X1/X2. Além disso, também é relatada uma forma de ~60 kDa, representando outra forma processada ou menos glicosilada. VNUT murino é uma proteína vesicular de 11 transmembranas (a.a. 40-60, 74-94, 103-123, 129-149, 169-189, 192-212, 252-272, 287-307, 327-347, 380-400, 413-433), possuindo uma extremidade N-terminal extracelular/vacuolar (a.a. 1-39) e uma cauda C-terminal citoplasmática (a.a. 434-447) com 5 alças citoplasmáticas e 5 alças extracelulares/vacuolares entre elas.
Especificidade
Este anti-soro policlonal de cobaia detectou as bandas alvo VNUT de ~75 kDa, ~60 kDa e ~50 kDa (isoformas X1/X2 VNUT) em homogeneizados retinais e corticais murinos. O bloqueio do peptídeo imunogênico aboliu a detecção das bandas alvo.
Imunogênio
Epítopo: Segunda alça extracelular.
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a uma sequência da segunda alça extracelular do transportador de nucleotídeos vesiculares de camundongo (VNUT).
Aplicação
Análise por imunofluorescência: Uma diluição de 1:1000 de um lote representativo de células amácrinas/interplexiformes (IPC) imunocoradas por coloração imuno-histoquímica fluorescente de criosseções verticais de retina de camundongo e rato fixadas em paraformaldeído a 4% e incorporadas em OCT, bem como de retinas planas de camundongos e ratos (Cortesia da Dra. Erica Fletcher, Universidade de Melbourne, Austrália).
Análise de Western Blot: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou VNUT recombinante purificado de comprimento total, bem como VNUT endógeno em extrato de retina de camundongo (Cortesia da Dra. Erica Fletcher, Universidade de Melbourne, Austrália).
Análise por imunofluorescência: Uma diluição de 1:1000 de um lote representativo de neurônios positivos para VNUT imunocorados na substância negra (SN) por coloração imuno-histoquímica fluorescente de criosecções cerebrais de camundongos flutuantes e fixadas em paraformaldeído a 4% (Cortesia da Dra. Erica Fletcher, Universidade de Melbourne , Austrália).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo imunocorado positivo para tirosina hidroxilase/TH de célula amácrina/interplexiforme (IPC) na camada nuclear interna (INL) por coloração imuno-histoquímica fluorescente de criosecções verticais de retina de camundongo e rato fixadas em paraformaldeído a 4%, incorporadas em OCT, bem como retinas planas de camundongos (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo de neurônios dopaminérgicos positivos para tirosina hidroxilase/TH na SN (substantia nigra, substância nigra) e VTA (ventral tegmental area, área ventral) por coloração imuno-histoquímica fluorescente de criossecções cerebrais de camundongos flutuantes e fixadas em paraformaldeído a 4% (Ho, T., e outros (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Análise por Western Blotting: Um lote representativo detectou as isoformas VNUT de ~75 kDa e ~50 kDa X1/X2 em homogeneizados retinais e corticais murinos, enquanto nenhuma expressão de VUNT foi detectada em homogenato de rim. O bloqueio do peptídeo imunogênico aboliu a detecção de bandas alvo (Ho, T., et al. (2015). Front. Cell. Neurosci. In Press).
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo anti-transportador de nucleotídeo vesicular (VNUT) é validado para uso em WB, IF para a detecção de VNUT (Vesicular Nucleotide Transporter, transportador de nucleotídeo vesicular).
Subcategoria de pesquisa
Neurociência do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebral de camundongo.
Análise de western blot: Uma diluição de 1:500 deste anticorpo detectou o transportador de nucleotídeos vesiculares (VNUT) em 10 µg de lisado de tecido cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
~75/60/50 kDa observado. O tamanho da banda alvo parece maior do que o peso molecular calculado de 48,48 kDa devido à glicosilação. Bandas não caracterizadas podem aparecer em alguns lisados.
forma física
Não purificado
Soro policlonal de cobaia com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Van B Lu et al.
Nature communications, 10(1), 1029-1029 (2019-03-06)
Enteroendocrine cells are specialised sensory cells located in the intestinal epithelium and generate signals in response to food ingestion. Whilst traditionally considered hormone-producing cells, there is evidence that they also initiate activity in the afferent vagus nerve and thereby signal
Jonathan M Beckel et al.
Scientific reports, 8(1), 5726-5726 (2018-04-11)
Cross-reactions between innate immunity, lysosomal function, and purinergic pathways may link signaling systems in cellular pathologies. We found activation of toll-like receptor 3 (TLR3) triggers lysosomal ATP release from both astrocytes and retinal pigmented epithelial (RPE) cells. ATP efflux was
Tracy Ho et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 389-389 (2015-10-27)
Vesicular nucleotide transporter (VNUT) is required for active accumulation of adenosine tri-phosphate (ATP) into vesicles for purinergic neurotransmission, however, the cell types that express VNUT in the central nervous system remain unknown. This study characterized VNUT expression within the mammalian
Takuya Yokoyama et al.
The Journal of comparative neurology, 528(9), 1486-1501 (2019-12-07)
ATP is the major excitatory transmitter from chemoreceptor type I cells to sensory nerve endings in the carotid body, and has been suggested to be released by exocytosis from these cells. We investigated the mRNA expression and immunohistochemical localization of