Key Documents
SAB5300458
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA3 antibody produced in mouse
clone 7B5, ascites fluid
Sinônimo(s):
GATA3, HDR, MGC2346, MGC5199, MGC5445
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7B5, monoclonal
peso molecular
48 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GATA3(2625)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human GATA3 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against GATA3
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Nazneen Fatima et al.
Human pathology, 45(8), 1625-1629 (2014-05-16)
The current available data on GATA-binding protein 3 (GATA3) expression in sarcomatoid urothelial carcinoma are limited, especially in the non-tissue microarray-based setting. In this study, we analyzed the expression of GATA3 in sarcomatoid urothelial carcinoma of the bladder in cystectomy/cystoprostatectomy