Documentos Principais
SAB5300414
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEFL antibody produced in mouse
clone 2G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CMT1F, CMT2E, NF-L, NF68, NFL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
62 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFL(4747)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human NEFL expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against NEFL
forma física
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pankaj B Agrawal et al.
JAMA neurology, 71(11), 1413-1420 (2014-09-30)
Newer sequencing technologies in combination with traditional gene mapping techniques, such as linkage analysis, can help identify the genetic basis of disease for patients with rare disorders of uncertain etiology. This approach may expand the phenotypic spectrum of disease associated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5300414-100UG4061837600869