Documentos Principais
SAB5300391
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBP4 antibody produced in mouse
clone 4C2, ascites fluid
Sinônimo(s):
RBP4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C2, monoclonal
peso molecular
23 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBP4(5950)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human RBP expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against RBP4
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Proteomics analysis for finding serum markers of ovarian cancer.
Cheng Y, Liu C, Zhang N, et al.
BioMed Research International, 2014, 179040-179040 (2014)
Peiwu Huang et al.
Toxicology letters, 229(1), 101-110 (2014-06-25)
Trichloroethylene (TCE) is an industrial solvent with widespread occupational exposure and also a major environmental contaminant. Occupational medicamentosa-like dermatitis induced by trichloroethylene (OMLDT) is an autoimmune disease and it has become one major hazard in China. In this study, sera