Key Documents
SAB5300356
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 5B3, ascites fluid
Sinônimo(s):
PLZF, ZBTB16, ZNF145
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B3, monoclonal
peso molecular
74 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ZBTB16(7704)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human ZBTB16 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against ZBTB16
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Hung-Fu Liao et al.
Development (Cambridge, England), 141(12), 2402-2413 (2014-05-23)
The ability of adult stem cells to reside in a quiescent state is crucial for preventing premature exhaustion of the stem cell pool. However, the intrinsic epigenetic factors that regulate spermatogonial stem cell quiescence are largely unknown. Here, we investigate