SAB5300353
Monoclonal Anti-CASP8 antibody produced in mouse
clone 1H11, ascites fluid
Sinônimo(s):
ALPS2B, CAP4, FLICE, MACH, MCH5
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H11, monoclonal
peso molecular
26 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat, monkey
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CASP8(841)
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against CASP8
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)