Documentos Principais
SAB5300158
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BSA antibody produced in mouse
clone 3H6, ascites fluid
Sinônimo(s):
N/A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Imunogênio
Bovine serum albumin.
Mouse monoclonal antibody raised against BSA
forma física
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarah R Barger et al.
Nature communications, 10(1), 1249-1249 (2019-03-21)
Phagocytosis of invading pathogens or cellular debris requires a dramatic change in cell shape driven by actin polymerization. For antibody-covered targets, phagocytosis is thought to proceed through the sequential engagement of Fc-receptors on the phagocyte with antibodies on the target