Documentos Principais
SAB5300119
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP1A1 antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AHH, AHRR, CP11, CYP1, P1-450
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
58 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP1A1(1543)
Imunogênio
Purified recombinant fragment of human CYP1A1 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CYP1A1
forma física
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Hanna Szaefer et al.
Drug and chemical toxicology, 37(4), 472-479 (2014-03-04)
Apples abundant in phenolic compounds show a variety of biological activities that may contribute to health beneficial effects against cardiovascular diseases, diabetes, obesity and cancer. We investigated the effect of cloudy apple juice (CAJ) on the hepatic and mammary gland