SAB5200148
Monoclonal Anti-Alginate - RPE antibody produced in mouse
clone 4B10-1C5, purified immunoglobulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B10-1C5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
wide range
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1