Documentos Principais
SAB4701133
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD68-APC antibody produced in mouse
clone Y1/82A
Sinônimo(s):
GP110, LAMP4, SCARD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
Allophycocyanin conjugate
application:
FACS
clone:
Y1/82A, monoclonal
técnica(s):
flow cytometry: 10 μL
citations:
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Y1/82A, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NM_001251.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD68(968)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody Y1/82A recognizes CD68 (LAMP4), a 110 kDa glycoprotein expressed mainly in cytoplasmic granules of monocytes/macrophages, granulocytes, and dendritic cells.
Imunogênio
Lysosomal contents of lung macrophages
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)