SAB4701116
Monoclonal Anti-CD73 antibody produced in mouse
clone AD2
Sinônimo(s):
CALJA, E5NT, NT5E, ecto-5´nucleotidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AD2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NP_001191742.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NT5E(4907)
Descrição geral
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2