AB2043
Anti-Elastin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-Elastin, Anti-Elastin Antibody, Elastin Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELN(2006)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Control tissue: human skin or liver
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1