Documentos Principais
SAB4701080
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD122-APC antibody produced in mouse
clone TU27
Sinônimo(s):
IL15RB, IL2RB, P70-75, interleukin 2 receptor beta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TU27, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NM_000878.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2RB(3560)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody TU27 recognizes CD122 (IL-2R beta), a 70-75 kDa type I transmembrane glycoprotein constitutively expressed by NK cells and a T cell subset, and upregulated upon activation.
Imunogênio
TL-Mor cell line
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2