Key Documents
SAB4701053
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD200 antibody produced in mouse
clone OX-104
Sinônimo(s):
MOX, MRC, OX-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OX-104, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
BC031103.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD200(4345)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody OX-104 recognizes CD200, a type-1 glycoprotein of the immunoglobulin superfamily, which is expressed in neurons, B and T cell subsets, keratinocytes, follicular dendritic cells, and ovarian cells.
Imunogênio
Human CD200
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.