Documentos Principais
SAB4700869
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr153) antibody produced in mouse
clone EM-17
Sinônimo(s):
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
P20963
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr153)
Informações sobre genes
human ... CD247(919)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody EM-17 recognizes phosphorylated tyrosine 153 of CD3 zeta chain (CD247), which is a component of TCR/CD3 complex expressed on T cells.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to the amino acids surrounding tyrosine 153 of mouse CD3 zeta linked to KLH
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)