Documentos Principais
SAB4700845
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFR (PhosphoTyr1173) antibody produced in mouse
clone EM-13
Sinônimo(s):
EGF R, EGFR EGF-R, ERBB1, Her1, PIG61
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-13, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NP_005219.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1173)
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
The antibody EM-13 reacts with human EGFR (ErbB1 / HER1) phosphorylated on tyrosine 1173.
Imunogênio
Synthetic phospho-peptide covering sequence around tyrosine 1173 of human EGFR.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.