SAB4700808
Monoclonal Anti-CD49d antibody produced in mouse
clone 9F10
Sinônimo(s):
ITGA4, Integrin alpha-4, VLA-4 alpha, VLA4 alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
cat, dog, sheep, human, horse, bovine, nonhuman primates
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
nº de adesão
NM_000885
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA4(3676)
Descrição geral
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700808-100UG |