ZRB1236
Anti-P2RY12 Antibody, clone 2C12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ADP-glucose receptor, ADPG-R, P2T(AC), P2Y purinoceptor 12, P2Y(AC), P2Y(ADP), P2Y(cyc), P2Y12 platelet ADP receptor, SP1999
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C12, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 39.44 kDa
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
bovine, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... P2RY12(64805)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Bovine cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P2RY12 in Bovine cerebellum tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected P2RY12 in Human cerebellum tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected P2RY12 in human cerebral cortex tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected P2RY12 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1