SAB4700801
Monoclonal Anti-CD170 antibody produced in mouse
clone 1A5
Sinônimo(s):
CD33L2, OB-BP2, OBBP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1A5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NP_003821.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIGLEC5(8778)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade