Documentos Principais
SAB4700790
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD89 antibody produced in mouse
clone A59
Sinônimo(s):
CTB-61M7.2, FcAR, FcalphaRI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A59, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_002000.2
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCAR(2204)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody A59 recognizes CD89, a 55-100 kDa glycoprotein serving as a receptor for IgA and expressed mainly on granulocytes, monocytes and macrophages.
Imunogênio
Ag8.653 myeloma cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.